Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - idrogeno
Marca:  Dräger™ CH30301
Codice prodotto. 10325192
  • 188.00€ / pezzi 10
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Specifica
Floruro di idrogeno 1.5/b (gas o vapore)
Da 1.5 a 15 ppm
10/Box
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Hydrogen Fluoride 1.5/b
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.