Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta - idrogeno
188.00€ - 266.00€
Specifica
Quantità 10/Box
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Componenti misurati Intervallo di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Componenti misurati Intervallo di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10325192
Vedere i documenti
Dräger™
CH30301
Floruro di idrogeno 1.5/b (gas o vapore) Da 1.5 a 15 ppm
188.00€
pezzi 10
10530663
Vedere i documenti
Dräger™
8101041
Perossido di idrogeno 0.1/a (gas o vapore) Da 0.1 a 3 ppm
266.00€
pezzi 10
Descrizione
Descrizione
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
Order Info
Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
Specifica
Specifica
10/Box
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Hydrogen Fluoride 1.5/b
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.