Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a lettura diretta: Olio nebulizzato
Gas detection tubes for oil mist.
256.00€ - 280.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Safety Equipment Institute (SEI) certified |
---|---|
Quantità | 10 |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 50°F to 86°F |
Temperature Range (Metric) | 10°C to 30°C |
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10245492
|
Dräger™
|
Oil Mist 1/a | 1 to 10mg/m3 |
280.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10495192
|
Dräger™
6728371 |
Olio 10/a-P | 0.1 - 1 mg/m3 |
256.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Gas detection tubes for oil mist.
6733031:
- Indicates only mineral and synthetic oil aerosols (mist)
- Standard measuring range: 1 to 10mg/m3
- No.of Strokes n: 100
- Time for measurement: approx. 25 min.
- Color change: White to brown
6728371:
- Indicates the total concentration of mineral and synthetic oil aerosols (mist) and oil vapors
- Standard measuring range: 25 to 100μg
- Color change: White to beige or yellow
Order Info
Note: Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Customer Service for more information.
Specifica
Safety Equipment Institute (SEI) certified | |
10 | |
50°F to 86°F | |
10°C to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.