Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a breve termine - ozono
For making spot measurements for various gases and vapors
Marca:  Dräger™ 6733181
Codice prodotto. 10120921
  • 254.00€ / pezzi 10
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Glass vial
  • Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
  1. Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certified.
Specifica
Specifica
Ozono 0.05/b
0.05 - 0.7 ppm
10/Box