Learn More
Dräger™ Provette di rilevazione a breve termine - ozono
For making spot measurements for various gases and vapors
237.00€ - 254.00€
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti misurati | Intervallo di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10120921
|
Dräger™
6733181 |
Ozono 0.05/b | 0.05 - 0.7 ppm |
254.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10355142
|
Dräger™
CH21001 |
Ozone 10/a | 20 to 300ppm |
237.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Glass vial
- Calibrated 100mL sample of air drawn through tube with Drager Accuro™ bellows pump
- Extension of measuring range listed is possible for some detector tubes. Call Fisher Scientific™ at 1-800-772-6733 for more information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certified.