Learn More
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates
Thermo Scientific™ μDrop and μDrop Duo plates are used for low volume (2-10 μl) photometric DNA, RNA and protein quantitation and purity analysis. The μDrop plates are compatible with Thermo Scientific Varioskan LUX and Multiskan SkyHigh microplate readers. The ready-made protocols in SkanIt software or Multiskan SkyHigh user interface make quantification fast and easy.
Marca:  Thermo Scientific™ N12391
2793.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25043" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11899143
  • 3145.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop™ Duo Plates are ideal tools for quick and easy photometric low-volume (2–10 μl) concentration measurements of DNA, RNA, protein samples, or spectral scanning. The low volume area is designed to be used with 8-channel pipette for fast and accurate multiple sample pipetting. The plates also contain a separate area for cuvette measurement. μDrop Plates are compatible with Thermo Scientific Varioskan™ LUX, Multiskan™ Sky and Multiskan SkyHigh microplate readers. The intuitive Thermo Scientific SkanIt™ software and Multiskan SkyHigh user interface offer ready-made measurement protocols for quick sample measurement and analysis.
  • Range di rilevamento dsDNA da pochi microgrammi a pochi milligrammi per millilitro
  • Sedici posizioni del campione per misurazioni rapide e facili di volumi del campione fino a 2μ l
  • Compatibile con una pipetta a otto canali per aggiunte di campioni semplificate
  • Rapida e semplice rimozione dei campioni nelle misurazioni in serie
  • Sessioni del software Thermo Scientific SkanIt preconfigurate per l'analisi degli acidi nucleici
  • Slot misurazione per cuvette rettangolari
  • Compatibile con Multiskan Sky, Multiskan GO, Varioskan LUX e Varioskan Flash
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Piastra μDrop
μDrop Duo Plate
Da 2 a 10 μL (funzione basso volume)
16
Documenti
Product Bulletins
Specification Sheets
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ μDrop™ and μDrop Duo Plates >