Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped, with PTFE plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped, with PTFE plug are used for transferring fluids. The funnel is fitted with a stopcock which allows the flow to be controlled.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04477004
Codice prodotto. 11826214
  • 143.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conical shape with NS sleeve and NS core
  • With PTFE plug
  • With threaded valve protection
  • Borosilicate glass
Specifica
Specifica
1000 mL
Borosilicate Glass
6.0 mm bore
PTFE