Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped, with PTFE plug
Made of borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Dropping funnel, conical-shaped, with PTFE plug are used for transferring fluids. The funnel is fitted with a stopcock which allows the flow to be controlled.
87.00€ - 227.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11886184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04473702 |
100 mL |
87.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11826214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04477004 |
1000 mL |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11896144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04477304 |
2000 mL |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Conical shape with NS sleeve and NS core
- With PTFE plug
- With threaded valve protection
- Borosilicate glass
Specifica
Borosilicate Glass | |
PTFE |