Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick
Biocide free dry sponge with handle for sampling surfaces.
249.00€
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17900205
|
LABPLAS
KSS-67910 |
None |
249.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17990195
|
LABPLAS
KSS-67915 |
Gloves |
249.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Sani-Stick
- Dry polyurethane sponge with handle
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Specifica
Hygiene Sponge Sampling Kit |