Learn More
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetic Stirrer
Contains 6 or 15 positions for beakers with a maximum diameter of 85 mm and 64 mm, respectively. MULTISTIRRER Magnetic Stirrer is ideal for thermostatting the samples when used with a recirculating water bath.
913.00€ - 1100.00€
Specifica
Speed 80 - 1500 rpm
Materiale piastra superiore Acciaio Inox
Display Analogico
Forma Rettangolare
Tensione 100/240 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Posizioni di agitazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Posizioni di agitazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10065971
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Velp Scientifica™
F203A0177
6
913.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11705704
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Velp Scientifica™
F203A0178
15
1100.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Contains 6 or 15 positions for beakers with a maximum diameter of 85 mm and 64 mm, respectively. Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetic Stirrer is ideal for thermostatting the samples when used with a recirculating water bath.
Multi-position magnetic stirrer with 6 or 15 positions.
Robust and Practical:
  • Control panel is shielded from liquid spills
  • Epoxy-coated tough steel casing
  • Stainless steal cover
  • Ergonomic - very low height
  • Speed regulation from 80 to 1500 rpm
  • Universal mains voltage/frequency range
  • Light weight, easy to move
  • Designed for the longest lifespan and guaranteed by 3 years warranty
Reliable:
  • Pale surface for visualization of particles and color changes
  • Remains cold, even after days of continuous use
  • Soft start but rapidly reaching set speed
  • Excellent speed control (electronic), even at low speeds
  • Can thermostat samples using a recirculating water bath
  • Ideal for microtitration, microbiology and biochemistry
Specifica
Specifica
80 - 1500 rpm
Analogico
100/240 V
55 mm
50/60 Hz
Agitatore magnetico
Acciaio Inox
Rettangolare
A 55 x L 240 x P 408 mm
240 mm
Metal
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetic Stirrer