Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone
Excellent for protecting reactions against moisture while equalizing pressure. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
19.24€ - 25.28€
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10007730
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337001 |
NS 14/23 |
19.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10189600
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337004 |
NS 29/32 |
25.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10366261
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05337002 |
NS 19/26 |
25.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Tube bent at a 75° angle
- Available in a range of cone sizes
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Tubo di essiccazione | |
Bent |