Learn More
Thermo Scientific™ DrySpot™Staphytect Plus™Latex Agglutination Test
Rapidly identify and differentiate Staphylococcus aureus by detecting clumping factor, Protein A, and certain capsular polysaccharides.
Marca:  Thermo Scientific™ DR0100M
358.78 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11439868
  • 525.00€ / 120 tests
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2°C to 25°C
DrySpot Staphytect Plus Kit
Pouches containing reaction cards with test and control latex, plastic pouch clip
120 Tests/Kit
Positive
Staphylococcus aureus Test Kit
Latex
Staphylococcus aureus
Documenti
Instructions
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6184782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/02/2025 Catalog NumberDR0100M
Numero di lotto6167952 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/01/2025 Catalog NumberDR0100M
Numero di lotto6167951 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2024 Catalog NumberDR0100M
Numero di lotto6156744 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/11/2024 Catalog NumberDR0100M
Numero di lotto6144587 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog NumberDR0100M
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DrySpot™Staphytect Plus™Latex Agglutination Test >