Learn More
Applied Biosystems™ DS-30 Matrix Standard Kit (Dye Set D)
This Matrix Standard Set is used to generate the 'multicomponent matrix' required when analyzing fluorescent dye-labeled DNA fragments.
Marca: Applied Biosystems™ 4345827
293.83 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Contains 4 oligonucleotides labeled respectively with 6FAM™,HEX™,NED™,and ROX™
Descrizione
The DS-30 Matrix Standard kit contains 4 oligonucleotides respectively labeled with 6-FAM™, HEX™, NED™, and ROX™, pre-pooled in a single tube. This Matrix Standard Set is used to generate the “multicomponent matrix” required when analyzing fluorescent dye-labeled DNA fragments on the Applied Biosystems™ Systems. The Data Collection Software for these instruments uses the multicomponent matrix to automatically analyze the four different colored fluorescent dye-labeled samples in a single capillary.Order Info
Each
Specifica
8 runs | |
Wet Ice | |
SeqStudio 3500 and 3730xl |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2822309 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345827 |
2804956 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345827 |
2780274 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 4345827 |
2835795 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | 4345827 |
2864349 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | 4345827 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%