Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca: KGW Isotherm™ 2102
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Lid is sold separately; see KGW Isotherm Lids (10166941).Specifica
Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants | |
1 L | |
DSS Stainless Steel |
178 mm | |
100 mm |