Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca:  KGW Isotherm™ 2104
Codice prodotto. 10228511
  • 657.92€ / Pezzo
Spedizione stimata: 31-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Lid is sold separately; see KGW Isotherm Lids (10545082).
Specifica
Specifica
Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants
3 L
DSS Stainless Steel
190 mm
184 mm