Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca:  KGW Isotherm™ 2103
Codice prodotto. 10594502
  • 614.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Lid is sold separately; see KGW Isotherm Lids (10543932).
Specifica
Specifica
Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants
2 L
DSS Stainless Steel
305 mm
100 mm