Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
Marca:  KGW Isotherm™ 2101
Codice prodotto. 10722023
  • 372.56€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Lid is sold separately; see KGW Isotherm Lids (10166941).
Specifica
Specifica
Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants
1 L
DSS Stainless Steel
225 mm
85 mm