Learn More
Macherey-Nagel™ Rotolo di carta per pH Duotest™
Per la misurazione del pH con precisione e accuratezza avanzate. Il rotolo di carta per pH DoutestTM offre due diversi colori per ciascun valore pH. Ciò consente all'utente di misurare il pH con la massima precisione possibile.
Marca: Macherey-Nagel™
10.80 EUR valido fino al 2025-03-21
Usa il codice promo "24111" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Descrizione
Featuring two indicator zones for more accurate readings. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls give the user the best possible accuracy in pH measurement.
- Provides rapid and reliable results
- Available for a range of pH gradations
- Shows two different colours for each pH-value at intervals of 0.3 to 1 pH unit
- Allows more accurate reading and good estimation of intermediate values
Specifica
42561 | |
7.0, 7.3, 7.6, 7.9, 8.2, 8.5, 8.8, 9.1, 9.4, 9.7, 10.0 | |
Carta pH | |
10 mm |
Rullo | |
1 ciascuno | |
5 m |