missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Durac™ Timers

Available in variety of styles

Marca:  H-B Instrument™ B61700-2500

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17642975

  • 19.10€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello

Includes: Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Individually tested
  • Model 511 features switchable timings in hour:min. or min.:sec.

Certifications

CE marked, NIST traceable, DAkkS, Meets RoHS specifications.

Specifica

Specifica

Timer
3 min.
1
2.2 in.
2.2 in.
Multi language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) Statement of Traceability indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS
60 min.
Analog
LR44
5.7 cm
5.7 cm
CE, ROHS, NIST, DAkkS
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato