missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Timers
Available in variety of styles
Marca: H-B Instrument™ B61700-2600
Includes: Multi-language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish)
Descrizione
- Individually tested
- Model 511 features switchable timings in hour:min. or min.:sec.
Certifications
CE marked, NIST traceable, DAkkS, Meets RoHS specifications.
Specifica
Timer | |
3 sec. | |
1 | |
2.6 in. | |
2.8 in. | |
Memory, multi language instructions (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) Statement of Traceability indicating accuracy traceable to NIST and DAkkS |
99 min. 59 sec. | |
Digital | |
AAA | |
6.7 cm | |
7 cm | |
CE, ROHS, NIST, DAkkS |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto