Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Aspirator Laboratory Bottle, Standard Taper Socket Side Arm, complete with Glass Stopcock and Glass Stopper
Aspirator bottle, complete with glass stopcock and glass stopper.
220.41€ - 1620.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Storage and dispensing of liquids and reagents |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15261999
|
DWK Life Sciences
247025401 |
1000 mL | |||||||
10097550
|
DWK Life Sciences
247026303 |
2000 mL |
220.41€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15251999
|
DWK Life Sciences
247024405 |
500 mL | |||||||
Descrizione
Aspirator bottles, complete with glass stopcock. Complying with ISO 4796, these aspirators have a ground joint neck and glass stopper
- Supplied ready to use
- DURAN™ glass stopcock
- DURAN™ glass stopper
- Large range of sizes available
Specifica
Storage and dispensing of liquids and reagents | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Autoclavable |