Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Crystallizing Dish, without spout
The flat shape as well as the flat bottom of the crystallizing dish allow an even evaporation of solvents and thus the crystallization of solids from solutions and suspensions.
93.90€ - 1050.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
Da utilizzare con (applicazione) | Crystallization; Preparation of concentrated solutions; Available with spout DIN 12 338 or without spout DIN 12 337 |
N. per confezione | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11746582
|
DWK Life Sciences
213132403 |
20 mL |
93.90€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11756582
|
DWK Life Sciences
213133202 |
40 mL |
94.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11766582
|
DWK Life Sciences
213133408 |
60 mL |
98.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11776582
|
DWK Life Sciences
213133802 |
100 mL |
110.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11786582
|
DWK Life Sciences
213134104 |
150 mL |
121.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11746592
|
DWK Life Sciences
213134404 |
300 mL |
129.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11756592
|
DWK Life Sciences
213134901 |
500 mL |
193.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11766592
|
DWK Life Sciences
213135409 |
900 mL |
319.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11776592
![]() |
DWK Life Sciences
213135906 |
2000 mL |
718.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15221689
|
DWK Life Sciences
213136302 |
3500 mL |
1050.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work.
- Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Large ground base
- Spout for clean pouring
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Autoclavable | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Crystallization; Preparation of concentrated solutions; Available with spout DIN 12 338 or without spout DIN 12 337 | |
10/Pk. |