Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, narrow neck
Due to conical shape, the flasks is used for mixing liquids.
69.80€ - 316.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Size 25 mL without Retrace Code und Sizes 150, 200 and 300 mL non-DIN ISO size
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11702172
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
212161407
25 mL
72.70€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11712172
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
212161707
50 mL
72.80€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11702182
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212162403
100 mL
83.90€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11712182
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212163202
200 mL
72.80€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11722182
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212163605
250 mL
73.60€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
11732182
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212163905
300 mL
97.85€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11742182
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212164404
500 mL
98.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11752182
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212165409
1000 mL
167.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11762182
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212166302
2000 mL
316.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11712412
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212166808
3000 mL
120.00€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
10189910
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212167307
5000 mL
86.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11669868
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
212162806
125 mL
69.80€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
13479118
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
219902702
150 mL
71.25€
pezzi 10
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12626167
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
212165306
800 mL
122.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
Thanks to their exceptional properties, such as excellent chemical resistance, nearly inert behaviour and high usage temperature, the original DURAN™ Erlenmeyer flasks are ideal for use in laboratories. Moreover, the uniform wall thickness, minimal thermal expansion and the resultant high thermal shock resistance are outstanding characteristics. Therefore, DURAN™ Erlenmeyer flasks are particularly suited to use with very high temperatures and fast temperature changes.
  • Easy mixing due to conical form
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Specifications
Specifications
Borosilicate Glass (3.3)
Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Size 25 mL without Retrace Code und Sizes 150, 200 and 300 mL non-DIN ISO size
Autoclavable
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, narrow neck