Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, with standard ground joint
Erlenmeyer flasks with standard ground joint allow, among other things, the storage of a solution through the tight closure of the vessel.
13.45€ - 483.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Mixing several components; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Heating; Volume sizes 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) and 1000 mL (NS 45/40) are not according to DIN ISO
N. per confezione 10/Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 19
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
11756268
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241931906
50 mL NS 29/32
280.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15231889
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241932405
100 mL NS 19/26
217.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15251889
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241932705
100 mL NS 29/32
356.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15261889
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241933204
200 mL NS 29/32
303.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15271889
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241933607
250 mL NS 24/29
261.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15281889
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241933701
250 mL NS 29/32
282.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15291889
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241933804
250 mL NS 45/40
314.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11850620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241933907
300 mL NS 29/32
268.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15201899
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241934603
500 mL NS 29/32
428.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15231899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241935608
1000 mL NS 29/32
342.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15241889
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241932602
100 mL NS 24/29
244.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15211899
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241934706
500 mL NS 45/40
335.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15201889
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241931306
25 mL NS 14/23
197.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15221899
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241935402
1000 mL NS 24/29
342.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10385051
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241931709
50 mL NS 19/26 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15221889
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241932002
50 mL NS 14/23
199.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10273451
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241934406
500 mL NS 24/29
283.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15211889
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241931803
50 mL NS 24/29
210.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15241899
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
241935702
1000 mL NS 45/40
483.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Due to their large footprint, Erlenmeyer flasks are suitable, for example, for preparing solutions and storing them. The additional grinding allows a tight closure of the vessel.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white print
  • Easy mixing due to conical form
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Mixing several components; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Heating; Volume sizes 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) and 1000 mL (NS 45/40) are not according to DIN ISO
10/Pk.
Autoclavable
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyer Flask, with standard ground joint