Learn More
DWK Life Sciences Erlenmeyer Flask, Wide Neck
Due to conical shape, the flasks is used for mixing liquids.
72.80€ - 335.92€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Sizes 25, 200, 300 and 2000 mL non-DIN EN ISO size |
N. per confezione | 10/Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11772182
|
DWK Life Sciences
212261405 |
25 mL |
72.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11782182
|
DWK Life Sciences
212261705 |
50 mL |
73.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11792182
|
DWK Life Sciences
212262401 |
100 mL |
80.65€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11702202
|
DWK Life Sciences
212263209 |
200 mL |
77.70€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11712202
|
DWK Life Sciences
212263603 |
250 mL |
83.10€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11722202
|
DWK Life Sciences
212263903 |
300 mL |
94.65€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11732202
|
DWK Life Sciences
212264402 |
500 mL |
110.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11742202
|
DWK Life Sciences
212265407 |
1000 mL |
218.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11752202
|
DWK Life Sciences
212266309 |
2000 mL |
335.92€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Thanks to their exceptional properties, such as excellent chemical resistance, nearly inert behaviour and high usage temperature, the original DURAN™ Erlenmeyer flasks are ideal for use in laboratories. Moreover, the uniform wall thickness, minimal thermal expansion and the resultant high thermal shock resistance are outstanding characteristics. Therefore, DURAN™ Erlenmeyer flasks are particularly suited to use with very high temperatures and fast temperature changes.
- The wide neck enables easy filling and cleaning
- Easy mixing due to conical form
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Media preparation and cultivation; Storing and transport; Mixing several components; Heating; Diluting solutions; Measuring liquid amounts; Sizes 25, 200, 300 and 2000 mL non-DIN EN ISO size | |
10/Pk. | |
Autoclavable |