Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractors with Allihn Condenser
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05365037
Codice prodotto. 10624012
  • 308.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Allihn Condenser
100 mL
Allihn condenser
GL 14
Extractor
Duran Glass
For the extraction from solids with solvents
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extractors with Allihn Condenser > Capacità: 100 ml