Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flask, Kjeldahl
For nitrogen determination.
183.00€ - 413.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For nitrogen determination |
N. per confezione | 10/Pk. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11737981
|
DWK Life Sciences
212315109 |
750 mL |
330.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11717971
|
DWK Life Sciences
212312403 |
100 mL |
183.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11727971
|
DWK Life Sciences
212313605 |
250 mL |
262.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15221669
|
DWK Life Sciences
212314404 |
500 mL |
281.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15231669
|
DWK Life Sciences
212315409 |
1000 mL |
413.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
DURAN™ Kjeldahl flasks are subjected to extreme chemical and physical stresses. Therefore, the wall thickness should not be too thick to avoid overheating, which can lead to breakage due to remaining (permanent) stresses, on the one hand, and not too thin due to the noticeable glass removal in the alkaline medium, on the other hand. In order to offer the user the safest possible compromise while taking the technological conditions into account, the wall thickness of the DURAN™ Kjeldahl flasks in the body are 1-2 mm.
- Wall thickness adapted to the application (glass removal by alkaline medium taken into account)
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
For nitrogen determination | |
10/Pk. | |
Autoclavable |