Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads are manufactured from durable DURAN™ tubing.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05250211
Codice prodotto. 10224214
  • 100.38€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12593
  • With NS socket and cone
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
Specifica
Specifica
DIN 12593 and in addition to DIN
Per vapori di condensazione
1 ciascuno
Vetro Duran
Cooling Surface: 240cm2
160 mm
14/23
Coil Condenser