Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads
Facilitates the condensing of vapors in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Double Walled Coil Condensers with GL Threads are manufactured from durable DURAN™ tubing.
100.38€ - 130.38€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN 12593 and in addition to DIN |
---|---|
Materiale | Vetro Duran |
Tipo | Coil Condenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Per vapori di condensazione |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Nessun giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10139650
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250214 |
160 mm | 29/32 |
124.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10425192
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250414 |
400 mm | 29/32 |
130.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10224214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250211 |
160 mm | 14/23 |
100.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Acc. to DIN 12593
- With NS socket and cone
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
Specifica
DIN 12593 and in addition to DIN | |
Coil Condenser | |
1 ciascuno |
Vetro Duran | |
Per vapori di condensazione |