Learn More
DWK Life Sciences Measuring Cylinder, with Hexagonal Base, Class A, Blue Scale, Ring Graduations, with Batch Certificate and Certificate of Conformity
DURAN™ Measuring cylinders are for holding measuring varying amounts of liquids.
25.05€ - 167.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Volumetric measurement; To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250°C in drying cabinets or sterilisers
Autoclavabile Autoclavable
Temperatura max 250°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15270846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213901706
50 mL
33.20€
pezzi 2
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15280846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213902402
100 mL
36.90€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15290846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213903604
250 mL
57.90€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15200856
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213904403
500 mL
97.30€
pezzi 2
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15210856
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213905408
1000 mL
96.80€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15220856
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213906301
2000 mL
167.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15240846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213900701
5 mL
25.05€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15250846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213900804
10 mL
29.85€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15260846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
213901406
25 mL
26.05€
pezzi 2
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
DURAN™ Measuring cylinders are for holding measuring varying amounts of liquids. Available in two different accuracy Classes – Class A with main ring points graduation and Class B with line graduation. For additional differentiation, the measuring cylinders with accuracy Class A have a blue graduation whereas the B Class measuring cylinders a white graduation. Volume content tolerances for measuring and mixing cylinders conform to DIN and ISO accuracy limits. Thus the desired concentration can be precisely created. Measuring cylinders with a batch number and accuracy Class A are supplied with a batch certificate. This certificate documents the mean value obtained from measuring the batch in question, the standard deviation and the day of issue. The batch certificates can also be retrieved online. The batch number consists of four digits. The first two numbers specify the production year, and the following two numbers specify the batch, e.g.: 18.01.
  • Calibration is based on the poured in volume (In) at a + 20°C reference temperature
  • Large hexagonal base equipped with three knobs which increase its stability and prevent the cylinder from rolling
  • A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors
  • Fired-on, highly durable blue print
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • With circular ring graduations
  • The volume content tolerances conform to accuracy Class A
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Volumetric measurement; To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250°C in drying cabinets or sterilisers
Autoclavable
250°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Measuring Cylinder, with Hexagonal Base, Class A, Blue Scale, Ring Graduations, with Batch Certificate and Certificate of Conformity