Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Screw Thread Coupling, from PBT
The screw thread coupling is used to connect two threaded connections.
Marca:  DWK Life Sciences 292260959
28.83 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10120271
  • 32.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The screw thread coupling consists of two threaded caps, which are connected to each other via a flexible hose piece. This component enables a flexible connection of two glass components.
  • For flexible connection of two glass screw-thread connections with integral silicone seal (VQM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Connection of glass threads
GL 25
PBT
1 Ea.