Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Screw Thread Coupling, from PBT
The screw thread coupling is used to connect two threaded connections.
21.50€ - 52.80€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | PBT |
Da utilizzare con (applicazione) | Connection of glass threads |
Quantità confezione | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10383661
|
DWK Life Sciences
292260556 |
GL 14 |
21.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10768351
|
DWK Life Sciences
292260659 |
GL 18 |
24.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10120271
|
DWK Life Sciences
292260959 |
GL 25 |
30.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10078440
|
DWK Life Sciences
292260856 |
GL 32 |
37.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11629818
|
DWK Life Sciences
292261055 |
GL 45 |
52.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The screw thread coupling consists of two threaded caps, which are connected to each other via a flexible hose piece. This component enables a flexible connection of two glass components.
- For flexible connection of two glass screw-thread connections with integral silicone seal (VQM)
Specifica
Autoclavable | |
PBT | |
Connection of glass threads | |
1 Ea. |