Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Triple-Neck Round Bottom Flask, with standard ground joint, angled side necks
Multi-neck pellets are used for distillation, fraction and reactions of all kinds.
71.10€ - 92.25€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles
N. per confezione 1/Pk.
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
15621265
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241882703
100 mL Center neck NS 29/32
71.10€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10788631
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241883708
250 mL Center neck NS 29/32
71.10€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10547471
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241884601
500 mL Center neck NS 29/32
76.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10325341
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241885503
1000 mL Center neck NS 29/32
89.55€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10654172
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241883605
250 mL Center neck NS 24/29
72.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10749211
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241885306
1000 mL Center neck NS 24/29
92.25€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10325291
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
241884301
500 mL Center neck NS 24/29
78.65€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For distillation, fraction and reaction, mainly multi-neck flasks (two or three neck flasks) are used to be able to install attachments, columns, thermometers, dropping funnels, boiling capillaries, etc. as required.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • angled side necks
  • Depending upon the application, accessories, columns, thermometers, dropping funnels, boiling capillaries, etc. can be fitted
  • The geometry permits very uniform heating
  • Fired-on, highly durable white print
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating; Suitable for heating baths and mantles
1/Pk.
Autoclavable
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences DURAN™ Triple-Neck Round Bottom Flask, with standard ground joint, angled side necks