Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Weighing Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Descrizione
- With interchangeable NS stopper or cap
- With inscription label
- With fused-in size (mm) and capacity (mL)
- Available in high- or low-forms
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
Forma | Alta |
Include | Tappo NS intercambiabile, etichetta scrivibile |
Quantità | Confezione da 6 |
Numero stopper | NS 24/12 |
Linea di prodotti | Flacone |
Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
Product Type | Weighing Bottle |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Weighing Bottles >