Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Weighing Bottles
Click to view available options
Standard Taper Joint: NS 34/12; Height: 70mm
Descrizione
- With interchangeable NS stopper or cap
- With inscription label
- With fused-in size (mm) and capacity (mL)
- Available in high- or low-forms
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Forma | Alta |
Include | Tappo NS intercambiabile, etichetta scrivibile |
Quantità | Confezione da 6 |
Numero stopper | NS 34/12 |
Linea di prodotti | Flacone |
Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
Product Type | Weighing Bottle |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Weighing Bottles >