Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plate
319.00€
Specifica
Materiale | Durasil-25 |
---|---|
Dimensione particelle | 5 to 17 μm |
Dimensione del poro | 60 Å |
Tipo | TLC Plate |
Indicatore fluorescente | UV254 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12887811
|
Macherey-Nagel™
812005.200 |
5 x 10 cm | 200 Pk. |
319.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 17-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Durasil-25 | |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
5 to 17 μm | |
TLC Plate | |
0.75 mL/g | |
0.25 mm |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plate