Learn More
Fisherbrand™ Dycem™ Polymeric Compound Non-slip Mats
Provides a secure surface that anchors items such as cups, plates, tools, and a variety of other objects.
5.30€ - 11.55€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12846445
|
Fisherbrand™
2047/6 |
200 x 200 mm |
5.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12856445
|
Fisherbrand™
2047/9 |
320 x 260 mm |
11.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Can be washed with soap and water
- Latex-free
Specifica
Blue | |
Dychem Polymeric Compound |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Dycem™ Polymeric Compound Non-slip Mats