Learn More
Cole-Parmer™ Colorante concentrato
Per determinare il flusso d'acqua in circuiti chiusi o canali aperti. Il colorante concentrato si diffonde rapidamente nell'acqua producendo un colore vivido e facile da riconoscere. Eccellente per identificare pattern di diffusione e dispersione, portate, posizioni di scarico, aree di infiltrazione, marcatori coloranti e molto altro ancora.
Marca: Cole-Parmer™ 00298-18
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
F- Fluorescent yellow/green dye (fluorescein) works best in silt-filled waters.
- Use an ultraviolet lamp (order separately below) to trace fluorescent red or yellow/green dyes where normal visual detection is difficult
- Won’t harm the environment—nontoxic and biodegradable
- Easy-to-use color in rapidly diffusing dye identifies dispersion patterns, flow rates, seepage and more Noncarcinogenic fluorescent red dye is ideal for yellowed or heavily algaed water
- Brighten murky ponds with blue dye
- Minimum detectable concentration is 1 ppm
Specifica
Blu | |
Squirt-top dispensing | |
Dye Tracer |
5.1 to 5.3 | |
1/conf. |