Learn More
Cole-Parmer™ Colorante concentrato
Per determinare il flusso d'acqua in circuiti chiusi o canali aperti. Il colorante concentrato si diffonde rapidamente nell'acqua producendo un colore vivido e facile da riconoscere. Eccellente per identificare pattern di diffusione e dispersione, portate, posizioni di scarico, aree di infiltrazione, marcatori coloranti e molto altro ancora.
50.45€ - 51.70€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Squirt-top dispensing
Quantità 1/conf.
Tipo Dye Tracer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Intervallo di pH Prezzo Quantità e disponibilità  
11797947
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
00298-18
Blu 5.1 to 5.3
51.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11787947
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
00298-17
Giallo/verde 8
50.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11777947
missing translation for 'viewDocuments'
Cole-Parmer™
00298-16
Dark Red 8.6 to 8.8
51.70€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • Il colorante fluorescente giallo/verde (fluorescina) è maggiormente indicato in acque piene di limo.
  • Usare una lampada ultravioletta (ordinabile separatamente sotto) per tracciare i coloranti fluorescenti rossi o giallo/verde laddove il normale rilevamento visivo risulta difficoltoso
  • Non danneggia l’ambiente—non tossico e biodegradabile
  • Il colore facile da usare nel colorante a diffusione rapida identifica i pattern di dispersione, le portate, le infiltrazioni e altro Il colorante rosso fluorescente non carcinogenico è ottimo per acque giallastre o in cui la presenza di alghe è massiccia
  • Illuminare i corsi d’acqua poco trasparenti con colorante blu
  • La concentrazione minima rilevabile è di 1 ppm
Specifications
Specifications
Squirt-top dispensing
1/conf.
Dye Tracer
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates