Learn More
Abeba™ Dynamic 37310 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marca:  Abeba™ 37310/37
Codice prodotto. 15640838
  • 71.20€ / 1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Smooth leather white
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Leather
Slip-resistant
37310
White
37
Polyurethane