Learn More
Abeba™ Dynamic 37310 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
71.20€ - 73.35€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15620838
|
Abeba™
37310/35 |
35 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15630838
|
Abeba™
37310/36 |
36 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640838
|
Abeba™
37310/37 |
37 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15650838
|
Abeba™
37310/38 |
38 |
73.35€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15660838
|
Abeba™
37310/39 |
39 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15670838
|
Abeba™
37310/40 |
40 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15680838
|
Abeba™
37310/41 |
41 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690838
|
Abeba™
37310/42 |
42 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15600848
|
Abeba™
37310/43 |
43 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610848
|
Abeba™
37310/44 |
44 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620848
|
Abeba™
37310/45 |
45 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15630848
|
Abeba™
37310/46 |
46 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640848
|
Abeba™
37310/47 |
47 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15650848
|
Abeba™
37310/48 |
48 |
71.20€
1 paio |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Smooth leather white
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3574)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Leather | |
Polyurethane |
White | |
Slip-resistant | |
37310 |