Learn More
ABEBA™ Dynamic Anthracite Occupational Clogs Ob ESD
Anthracite dynamic occupational clogs with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
Marca:  ABEBA™ 37328/46
Codice prodotto. 17181355
  • 70.95€ / 1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight, comfortable occupational clogs
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Slip resistant TPU outsole
  • Good cushioning
  • Energy absorption in heel area
  • Water repellent anthracite knitted textile
  • Non foldable heel strap, adjustable
  • Removable active comfort insole
Specifica
Specifica
Anthracite
46
Unisex
Water Resistant
Knitted Fabric
ESD dissipative to EN 61340 Climate class 1, Comply to EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Clogs
OB SRC ESD