Learn More
ABEBA™ Dynamic Anthracite Occupational Clogs Ob ESD
Anthracite dynamic occupational clogs with non-foldable heel strap, replaceable active comfort insole, slip resistant TPU outsole
70.95€ - 73.10€
Specifica
Colore Anthracite
Materiale Knitted Fabric
Certifications/Compliance (Europe) ESD dissipative to EN 61340 Climate class 1, Comply to EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Sesso Unisex
Ankle Style Clogs
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17171345
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/35
35
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17181345
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/36
36
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17171355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/45
45
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17181355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/46
46
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17191355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/47
47
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17101365
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/48
48
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17191345
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/37
37
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17101355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/38
38
73.10€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17111355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/39
39
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17121355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/40
40
73.10€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17131355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/41
41
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17141355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/42
42
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17151355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/43
43
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17161355
Vedere i documenti
ABEBA™
37328/44
44
70.95€
1 paio
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight, comfortable occupational clogs
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Slip resistant TPU outsole
  • Good cushioning
  • Energy absorption in heel area
  • Water repellent anthracite knitted textile
  • Non foldable heel strap, adjustable
  • Removable active comfort insole
Specifica
Specifica
Anthracite
ESD dissipative to EN 61340 Climate class 1, Comply to EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Clogs
OB SRC ESD
Knitted Fabric
Unisex
Water Resistant