Learn More
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11347108
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11347108
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11347108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015286.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38245-35-1
Formula molecolare C3H8Dy2O13
Molecular Weight (g/mol) 577.084
Numero MDL MFCD00150229
InChI Key BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
PubChem CID 25021600
IUPAC Name dysprosium(3+);tricarbonate;tetrahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 577.06 (505.03 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253632 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2025 Catalog Number015286.18,015286.09
Numero di lottoR26H012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number015286.18,015286.09
Numero di lottoA03Y025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number015286.18,015286.09
Numero di lottoJ14N08 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number015286.18,015286.09
Numero di lottoU16H031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number015286.18,015286.09
Titolo del prodotto
Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >