Learn More
Dysprosium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11301079
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
For Use in Cermets Used As Nuclear Reaction Control Rods
In cermets used as nuclear reaction control rodsDysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts by reacting with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 1308-87-8
Formula molecolare Dy2O3
Molecular Weight (g/mol) 373.00
Numero MDL MFCD00010986
InChI Key GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Dysprosium(III) oxide
Punto di fusione 2340°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 373
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder or lump
Densità 7.81 g/cm3
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ23K002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/12/2024 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
Numero di lottoT26K040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
Numero di lottoW04F047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2024 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
Numero di lotto61500167 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
Numero di lotto61300733 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number011319.30,011319.09,011319.18
Titolo del prodotto
Dysprosium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >