Learn More
3M™ Inserti auricolari Express Pod 3M™ E-A-R™ EX-01-001
Click to view available options
Colore:
Yellow, Blue
Descrizione
- Inserti auricolari riutilizzabili, realizzati in schiuma a lenta riespansione.
- La punta di schiuma E-A-R brevettata è preformata e dimensionata per aderire in modo ottimale, a garanzia di una tenuta efficace.
- Non è richiesta alcuna modellatura.
- Lo stelo d'inserimento elimina la necessità di toccare la punta
- Misura unica adatta alla maggior parte dei condotti uditivi
Specifica
Specifica
Colore | Yellow, Blue |
Certificazione/Conformità | CE Approved |
Product Type | Express Pod Earplug |
Materiale | Polyurethane |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
3M™ Inserti auricolari Express Pod 3M™ E-A-R™ EX-01-001 >