Learn More
3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs Codice prodotto.: 15739777
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs
Codice prodotto. 15739777
Corded
Click to view available options
Corded:
Corded
Uncorded
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15739777
Marca: 3M™ 7000052713
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs feature a unique E-A-Rform™ foam tip that is shaped and sized to mold comfortably to fit most ear canals.
  • With Push-Ins earplugs a gentle push is all it takes for easy, consistent fitting
  • No need to handle the plug tip making them more hygienically acceptable
  • Foam tip is shaped and sized for easier fitting
  • Blue flexible stem makes fitting and removal easy and helps keeps the tips clean when the wearer's hands are dirty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Yellow, Blue
Certificazione/Conformità CE Approved
Tipo di imballaggio Polybag
Pairs per Package 400 Pairs/Box
Noise Reduction Rating (NRR) 38 dB
Corded Corded
Product Type Push-In Earplugs
Dielectric No
Materiale Polyurethane
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ E-A-R™ Push-Ins Earplugs >