Learn More
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ear Plugs
Codice prodotto. 15799847
Color: Yellow, Blue
Click to view available options
Color: Yellow, Blue
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
UltraFit™ reusable ear plugs are durable and feature a triple-flange, push-to-fit design to provide comfort and convenience. Easy to wash with soap and water so they can be used multiple times, reducing waste.
  • Push-to-fit style for easy and hygienic fit
  • Universal size fits comfortably in most ear canals
  • Premolded, triple-flange ear plug design inserts easily
  • No roll-down necessary
  • Soft polymer is washable and reusable
Compliance
3M™ ear plugs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI S3.1974 Yes
Size Universal
Tipo di imballaggio Carrying case
Pairs per Package 50 Pairs/Pk.
Materiale spina Elastomeric polymer
Noise Reduction Rating (NRR) 32 dB
Corded Corded
Plug Shape Flanged
Titolo del prodotto
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ear Plugs >