Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis.
289.00€ - 936.00€
Specifica
Gel Type E-Gel
Product Type Agarose Gel
Shipping Condition Room Temperature
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Separation Range Gel Percentage Tipo di colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Separation Range Gel Percentage Tipo di colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16595701
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Invitrogen™
G820802
8 Gels 50 to 3000 bp 2% SYBR™ Safe
289.00€
pezzi 8
17116458
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Invitrogen™
G820844
4 x 8 Gels 10 to 500 bp 4% SYBR™ Safe
936.00€
pezzi 32
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
E-Gel
Agarose Gel
Room Temperature
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels