Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels
Invitrogen E-Gel EX Double Comb precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA sample electrophoresis in as little as 5 to 8 minutes.
443.00€ - 998.00€
Specifica
Gel Type E-Gel
Product Type Agarose Gel
Tipo di colore SYBR™ Gold
Pozzetti 22-well
Design pozzetto Double Comb
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Separation Range Gel Percentage Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Separation Range Gel Percentage Prezzo Quantità e disponibilità  
17126378
Vedere i documenti
Invitrogen™
A44887
2 x 10 Gels 100 to 5000 bp 1%
443.00€
pezzi 20
17136378
Vedere i documenti
Invitrogen™
A44888
5 x 10 Gels 100 to 5000 bp 1%
998.00€
pezzi 50
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
E-Gel
SYBR™ Gold
Double Comb
Agarose Gel
22-well
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels